Stampa…
3-Bromocarbazole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H64437.06EA 121 EUR
H64437.06 H64437.03 H64437.14
3-Bromocarbazole 98%
3-Bromocarbazole
Formula: C₁₂H₈BrN
Peso molecolare: 246,11 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C (6 mmHg)
Punto di fusione: 195…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00222621
CAS Number: 1592-95-6