Stampa…
2-Amino-4-bromopyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H64358.MDEA 78.42 EUR
H64358.MD H64358.03
2-Amino-4-bromopyrimidine 98%
2-Amino-4-bromopyrimidine
Formula: C₄H₄BrN₃
Peso molecolare: 174,00 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999168
CAS Number: 343926-69-2