Stampa…
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H64105.MDEA 26.62 EUR
H64105.MD H64105.06 H64105.03
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 283,04 g/mol
Punto di fusione: 48…55 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00052333
CAS Number: 103962-10-3