Stampa…
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H63769.06EA 166 EUR
H63769.06
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene 95%
α,3-Dibromo-5-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
Peso molecolare: 267,92 g/mol
ADR: 8,III