Stampa…
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Attenzione
H63051.MDEA 26.21 EUR
H63051.MD H63051.06
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,11 g/mol
MDL Number: MFCD07368342
CAS Number: 1000339-51-4