Stampa…
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H63030.06EA 79.6 EUR
H63030.06
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 173,12 g/mol
MDL Number: MFCD04973772
CAS Number: 127371-50-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III