(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
H61820.06EA
234
EUR
H61820.06
H61820.03
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
Formula:
C₁₅H₂₁NO₅ Peso molecolare: 295,3 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
53267-93-9 |