3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
H61368.03EA
236
EUR
H61368.03
H61368.MD
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 97%
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
Formula:
C₈H₅ClO₂S₂ Peso molecolare: 232,71 g/mol Punto di fusione: 86…88 °C |
MDL Number:
MFCD02681897 CAS Number: 18494-87-6 ADR: 8,II |