Stampa…
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 97%
Attenzione
H50522.MDEA 68.22 EUR
H50522.MD
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone 97%
(2-Chloro-3-pyridinyl)(4-morpholinyl)methanone
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂O₂
Peso molecolare: 226,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00454210
CAS Number: 53062-98-9