Stampa…
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H32169.03EA 204 EUR
H32169.03
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole 95%
3-Chloro-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazole
Formula: C₇H₄ClN₃S
Punto di fusione: 56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03066187
CAS Number: 131986-28-2