Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A12834.30EA
66.8
EUR
A12834.30
A12834.0B
Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate 99%
Ammonium copper(II) sulphate hexahydrate
Formula:
(NH₄)₂Cu(SO₄)₂·6H₂O Peso molecolare: 399,83 g/mol (291,75 anhy) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00150440 CAS Number: 13587-26-3 |