Stampa…
Ammonium iron(III) oxalate hydrate
Attenzione
42112.30EA 105 EUR
42112.30 42112.18
Ammonium iron(III) oxalate hydrate
Ammonium iron(III) oxalate hydrate
Applications: In photography, blueprints
Formula: (NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·xH₂O
Peso molecolare: 374,02 g/mol (anhy)
Punto di fusione: Dec.
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013071
CAS Number: 13268-42-3
ADR: 6.1,III