Potassium hydrogen diiodate 0.025 N soluzione volumetrica
Fornitore: Thermo Scientific
35600.K2EA
124
EUR
35600.K2
Potassium hydrogen diiodate 0.025 N soluzione volumetrica
Potassium hydrogen diiodate
Formula:
HI₂KO₆ Peso molecolare: 389,91 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011400 CAS Number: 13455-24-8 EINECS: 236-650-9 UN: 1479 ADR: 5.1,II |