Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate ≥95%
Fornitore: Thermo Scientific
30139.06EA
49.4
EUR
30139.06
30139.14
Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate ≥95%
Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate
Formula:
C₄H₁₄NO₂PS₂ Peso molecolare: 203,25 g/mol Punto di fusione: 165…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012635 CAS Number: 1068-22-0 EINECS: 213-942-4 |