- Home
- Sistemi di documentazione fotografica
- VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Sistemi per la documentazione dei gel
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Sistemi per la documentazione dei gel
Fornitore: VWR
VWR®
730-1458EA
8780
EUR
730-1458
730-1469
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Sistemi per la documentazione dei gel
Sistemi di documentazione fotografica
I sistemi per la documentazione e l'analisi dei gel VWR® Imager sono disponibili in configurazioni idonee ad applicazioni di fluorescenza e chemiluminescenza. Entrambi i modelli sono dotati di una videocamera digitale CCD (3,8 o 4 megapixel) che utilizza la più recente tecnologia USB. Il sistema standard è dotato di una videocamera CCD a 12 bit che può essere portata mediante software a 16 bit. Il sistema CHEMI Premium è dotato di una videocamera CCD avanzata a 16 bit autentici con raffreddamento, in grado di acquisire immagini di un'ampia gamma di campioni chemiluminescenti usando comuni substrati.
- Il sistema modulare è adattabile alle esigenze specifiche dell'utente
- Il controllo automatico da PC riduce i tempi di acquisizione delle immagini e di analisi
- Funzionamento a 16 bit per dati della massima accuratezza dei gel
- La porta autobloccante protegge dall'esposizione accidentale ai raggi UV, mentre l'apertura larga facilita l'accesso per la collocazione e l'osservazione del gel
- Ottiche motorizzate e opzioni di illuminazione per una facile configurazione del sistema e applicazioni di imaging flessibili
I sistemi sono completamente controllati mediante computer, con ottiche motorizzate di serie in entrambi i sistemi (con dati di feedback su CHEMI Premium). La camera oscura, completamente a prova di luce e adatta ad applicazioni RGB e di chemiluminescenza avanzata, è dotata di un ampio sportello incernierato robusto per facilitare l'accesso alla camera e di un blocco elettronico automatico dello sportello con funzione di sicurezza per evitare interruzioni durante esposizioni prolungate. Funzioni quali impostazioni della videocamera, controllo delle ottiche (compresi dati di feedback su CHEMI Premium), selezione dei filtri e illuminazione possono essere impostate da un PC (non in dotazione). Inoltre, funzioni utente quali esposizione della videocamera, neutral fielding e ampia gamma dinamica possono essere selezionate dal desktop. Tutte queste impostazioni possono essere salvate su un unico pulsante nella configurazione definita dall'utente.
I sistemi VWR® Imager incorporano un software avanzato di acquisizione delle immagini specificatamente sviluppato per semplificare il processo di acquisizione delle immagini dei gel. Il software di acquisizione della documentazione dei gel VWR® è un pacchetto totalmente automatico che controlla l'integrazione della videocamera, l'esposizione, la lente e le opzioni di acquisizione con configurazione automatica di autofocus per una messa a fuoco precisa. Il software per la documentazione dei gel VWR® è un software di analisi avanzato automatizzato, che consente la rapida analisi di un gel dal caricamento alla generazione dei risultati in pochi secondi. Con una formazione minima dell'utente, il software di documentazione di gel VWR® è in grado di gestire un'ampia gamma di terreni, tra cui gel, piastre, pellicole e spot blot.
I sistemi VWR® Imager consentono di produrre immagini di gel per elettroforesi colorati con molti coloranti fluorescenti e colorimetrici, tra cui: blu di Coomassie®, colorante argento, bromuro di etidio, SYBR® Gold, SYBR® Green, SYBR® Safe, GelStar®, SYPRO® Red, SYPRO® Ruby, SYPRO® Orange, fluoresceina, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q® Diamond, Deep Purple™ o piastre GFP. Inoltre, WWR CHEMI Premium offre anche l'imaging utilizzando chemiluminescenza, bioluminescenza, gel senza colorazione, coloranti Alexafluor, coloranti CFTM e coloranti Cy®. Siamo impegnati a ottimizzare l'utilizzo dei nuovi coloranti con i sistemi VWR® Imager, quindi contattare i nostri uffici Avantor locali per aggiornamenti.
Informazioni per l'ordine: il sistema standard comprende una videocamera CCD digitale a 12 bit da 3,8 megapixel (profondità file 16 bit), obiettivo con zoom motorizzato e portafiltri a 7 posizioni. Il sistema CHEMI Premium include una videocamera CCD digitale da 4 megapixel a 16 bit con raffreddamento, obiettivo con zoom motorizzato con feedback e portafiltri motorizzato a 7 posizioni. Tutti i sistemi includono un armadio, illuminatore epi bianco (in alto), software di documentazione dei gel VWR® e software di acquisizione delle immagini di documentazione dei gel VWR®, cavi e pacchetto software di supporto. Le opzioni di illuminazione devono essere ordinate separatamente.
New Product
Promozione a tempo limitato
Questi articoli sono attualmente in promozione
Enter Certificate Details
Prezzo a richiesta
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart