Tissue grinders, Tenbroeck type
Fornitore: DWK Life Sciences
Borosilicate glass with ground glass pestle
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
  • For hand or motor operation
  • Replacement parts are completely interchangable
  • Clearance between pestles and tubes is 0,10 - 0,15 mm
The pestle is tooled for a single hole rubber stopper. By inserting one end of a short metal rod in the stopper, these grinders can be motor driven at slow speeds by inserting the other end of the metal rod into the motor chuck. Ideal for grinding tough connective tissue and soft tissue such as brain or liver.
Informazioni per l'ordine: Supplied without rubber stoppers and metal rods (must be ordered separately).
Confezione: Packaged in a convenient high-density polyethylene case with die cut foam inserts that protect grinders in transit and in storage.
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacità Ø est. × L Lunghezza totale Conf Codice catalogo VWR Quantità
2 11×50 140 1 SCERSP885000-0002
Codice articolo fornitore: SP885000-0002
Codice articolo locale: SCERSP885000-0002
7 16×82 190 1 SCERSP885000-0007
Codice articolo fornitore: SP885000-0007
Codice articolo locale: SCERSP885000-0007
15 22×94 250 1 SCERSP885000-0015
Codice articolo fornitore: SP885000-0015
Codice articolo locale: SCERSP885000-0015
40 32×140 320 1 SCERSP885000-0040
Codice articolo fornitore: SP885000-0040
Codice articolo locale: SCERSP885000-0040
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità