Stampa…
Forni a muffola compatti, serie LE
Fornitore: Nabertherm
NABELE021K17NEA 1800 EUR
NABELE021K17N NABELE141K17N NABELE061K17N NABELE012K17N
Forni a muffola compatti, serie LE
Grazie all'eccellente rapporto qualità/prezzo, questi forni a muffola compatti e leggeri sono ideali per numerose applicazioni in laboratorio. Le unità sono caratterizzate da esterni in acciaio inox a doppia parete, antiruggine e antiscivolo che garantisce basse temperature esterne ed elevata stabilità. Gli elementi riscaldanti sono racchiusi in tubi di vetro al quarzo e sono quindi adatti a numerose applicazioni. I forni prevedono una temperatura max. di 1100 °C e una temperatura d'esercizio di 1050 °C. I modelli sono dotati di un'uscita per l'aria di scarico nella parete posteriore del forno e di un relè di controllo alimentazione silenzioso a stato solido.
  • Riscaldamento su due lati mediante elementi riscaldanti in tubi di vetro al quarzo
  • Sostituzione semplice di elementi riscaldanti e isolamento
  • Involucro a doppio guscio per temperature esterne basse e alta stabilità
  • Controller montato sul lato dello sportello per modelli di dimensioni maggiori per i modelli LE 1/11, LE 2/11 e LE 4/11
  • Sportello ripiegabile utilizzabile anche come piattaforma di lavoro
  • Isolamento non classificato per evitare il potenziale rischio di cancro
Informazioni per l'ordine: tutti i modelli sono forniti con controller digitale R 7 con una temperatura di mantenimento. Tutte le unità sono dotate di spine; questi modelli richiedono un'alimentazione con corrente monofase di 230 V.
Attenzione: Nota: la temperatura massima di esercizio continua deve essere di 50 °C inferiore alla temperatura massima del modello, indicata nella presente tabella.