Stampa…
Forni a muffola, con sportello ribaltabile o ad apertura parallela, serie L e LT
Fornitore: Nabertherm
455-0401EA 5420 EUR
NABEL-091H2TN NABEL-091H1TN NABEL-051K2RN NABEL-051K1RN NABEL-241K2RN NABEL-401H1RN NABEL-241K1RN NABEL-051T3TN NABEL-401H2TN NABEL-401H1TN NABEL-031H1TN NABEL-031H2TN NABEL-151S3RN NABEL-151K2RN NABEL-151K1RN NABEL-091T3TN NABEL-091K1RN NABEL-091K1TN NABEL-013K2EN NABEL-151T3TN NABEL-051H1TN NABEL-091K2RN NABEL-051H2TN NABEL-241H2TN NABEL-031K2RN NABEL-241H1TN NABEL-031K1RN NABEL-401K1RN NABEL-401K2RN NABEL-013K27N NABEL-051S3RN NABEL-091S3RN NABEL-151H1TN NABEL-151H2TN
Forni a muffola, con sportello ribaltabile o ad apertura parallela, serie L e LT
Forni elettrici a muffola ideali per attività di laboratorio quotidiane. Le unità sono caratterizzate da esterni antiruggine in acciaio inox zigrinato. I forni hanno una temperatura massima di 1100 o 1200 °C e sono caratterizzati dalla presenza di una presa d'aria regolabile integrata nello sportello, un'uscita per l'aria di scarico nella parete posteriore del forno e un relè di controllo alimentazione a stato solido silenzioso.
  • Riscaldamento su due lati tramite piastre riscaldanti in ceramica (riscaldamento su tre lati per i modelli L 24/11 - LT 40/12)
  • Piastre riscaldanti in ceramica con elemento riscaldante integrato protetto da fumi e schizzi e di facile sostituzione
  • Rivestimento del modulo in fibra cava vulcanizzata di lunga durata
  • Involucro a doppia parete per temperature esterne basse e alta stabilità
  • Sportello ripiegabile (modelli L) utilizzabile come piattaforma di lavoro o sportello sollevabile (modelli LT) con superficie riscaldata lontana dalla portata dell'operatore
  • Isolamento non classificato per evitare il potenziale rischio di cancro
Informazioni per l'ordine: modello L 1 fornito con, a scelta, controller R 7 digitale con una temperatura di mantenimento oppure controller 3216 con un programma e 8 segmenti. Altri modelli forniti con, a scelta, controller Standard B 410 con display LC (caratterizzato da 4 segmenti e 5 programmi liberamente configurabili e 2 funzioni extra) oppure con controller opzionale C 450 con display LC (20 segmenti e 10 programmi liberamente configurabili e 2 funzioni extra). Questi controller sono microprocessori PID controllati mediante un sistema di autodiagnostica e con documentazione integrata del processo. I controller B 410 e C 450 possono attivare automaticamente lo sfiato mediante ventola o catalizzatore (tranne i modelli L 15 o LT 15). Tutte le unità richiedono un'alimentazione a corrente monofase di 230 V, a eccezione dei modelli L 24, LT 24 e L 40, LT 40 (400 V 3/N/PE). Accessori opzionali, ad es. sfiato, sfiato con ventola o convertitore catalitico, controller per limite di sovratemperatura con interruzione regolabile della temperatura per protezione termica di classe 2 secondo EN 60519-2 come limitatore di temperatura per proteggere stufa e carico, raccordo per gas protettivo sulla parete posteriore del forno. Sono disponibili inoltre sistemi di fornitura di gas manuali o automatici.
Attenzione: la temperatura massima di esercizio continua deve essere di 50 °C inferiore alla temperatura massima indicata nella presente tabella.
* Alimentazione con corrente trifase da 400 V.