Stampa…
Titolatore, potenziometrico, G10S
Fornitore: Mettler-Toledo
661-0241EA 10290 EUR
661-0241
Titolatore, potenziometrico, G10S
Titolatori
Il titolatore compatto è ideale per titolazioni potenziometriche rapide e precise. Con l'interfaccia semplice da utilizzare e design a ingombro ridotto, è la scelta ottimale per le analisi di routine.
  • Touchscreen a colori con interfaccia utente One Click® intuitiva e rapida
  • Tutti gli utenti dispongono di una propria schermata iniziale personalizzata con massimo 4 pulsanti di scelta rapida per avviare direttamente le operazioni di routine
  • Burette intelligenti: il titolante viene riconosciuto automaticamente quando la buretta viene installata nel titolatore
  • I dati importanti, quali concentrazione o durata, vengono salvati sul chip RFID della buretta e trasferiti direttamente al titolatore
  • Solvent Manager (opzionale) completamente controllato dal titolatore, per cambio di solvente con One CLick® senza interfaccia utente aggiuntiva
  • Oltre 20 metodi standard preprogrammati
  • Porta USB per il collegamento di dispositivi quali stampanti o memory stick; i dati possono essere esportati in formato CSV, PDF o XML
Informazioni per l'ordine: titolatore G10S fornito con stativo di titolazione, agitatore compatto, elettrodo DGi115-SC, cavo e buretta da 20 ml.