Stampa…
Titolatore, Karl-Fischer, volumetrico, V10S
Fornitore: Mettler-Toledo
661-0210EA 9175 EUR
661-0210
Titolatore, Karl-Fischer, volumetrico, V10S
Titolatori
Il titolatore volumetrico KF è ideale per la determinazione rapida e precisa del contenuto di acqua, dal funzionamento estremamente semplice. I campioni con contenuto di acqua tra 100 ppm e il 100 % vengono analizzati in misurazioni individuali o come serie di campioni con statistiche.
  • Touchscreen a colori con interfaccia utente One Click® intuitiva e rapida
  • Tutti gli utenti dispongono di una propria schermata iniziale personalizzata con massimo 4 pulsanti di scelta rapida per avviare direttamente le operazioni di routine
  • Burette intelligenti: il titolante viene riconosciuto automaticamente quando la buretta viene installata nel titolatore
  • I dati importanti, quali concentrazione o durata, vengono salvati sul chip RFID della buretta e trasferiti direttamente al titolatore
  • Solvent Manager (opzionale) completamente controllato dal titolatore, per cambio di solvente con One CLick® senza interfaccia utente aggiuntiva
  • Porta USB per il collegamento di dispositivi quali stampanti o memory stick; i dati possono essere esportati in formato CSV, PDF o XML
Informazioni per l'ordine: titolatore V10S fornito con cella di titolazione, buretta da 5 ml, elettrodo DM143-SC, cavo e agitatore magnetico.