Stampa…
Composto antischiuma (100% Active)
Fornitore: Avantor
VWR®
632484WEA 133 EUR
632484W
Composto antischiuma (100% Active)
Soluzioni detergenti Detergenti e Detersivi per Superfici
Questo silicone fluido attivo contiene una sospensione di silice in polvere fine per accrescere la sua efficienza.
  • Inodore e insapore
  • Efficace in processi a caldo o a freddo
  • Sterilizzabile
  • Funziona a basse concentrazioni
  • Esente da materie prime derivate da animali