  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
cloning-buffers
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/31/18374031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   TE soluzione tampone (Tampone TRIS-EDTA) pH 8,0 per biotecnologie
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCE694-250ML
Descrizione:   Tampone TRIS in soluzione pH 9 (1 mol/l), ultrapuro
UOM:  1 * 250 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCE691-500ML
Descrizione:   Tampone TRIS in soluzione pH 7,5 (1 mol/l), ultrapuro
UOM:  1 * 500 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCJ831-500ML
Descrizione:   Tampone TRIS in soluzione pH 8,8 (1,5 mol/l) per biotecnologie
UOM:  1 * 500 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCE521-100ML
Descrizione:   With diethyl pyrocarbonate (DEPC).
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCJ832-500ML
Descrizione:   Tampone TRIS in soluzione pH 6,8 (0,5 mol/l) per biotecnologie
UOM:  1 * 500 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   TRIS buffer solution pH 7 (1 mol/l)
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Tampone EDTA in soluzione pH 8,0 (0,5 mol/l) per biotecnologie, sterile
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Prossimo