  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Sferette magnetiche
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/20/20236920.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
Seleziona per:
Codice catalogo: (1.01899.0050)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.01899.0050
Codice articolo locale: MERC1.01899.0050
Descrizione:   MAGPREP SILICA HS 1 * 50 ml
UOM:  1 * 50 ml
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   For small scale purification and expression screening of antibodies or histidine tagged proteins.
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Carboxylate-Modified Magnetic Particles allow convenient covalent coupling of target molecules. Sera-Mag SpeedBeads a...
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G Magnetic Particles enable magnetic isolation of IgA and IgG proteins in a single isolation. Sera-Mag SpeedBeads Protei...
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   Streptavidin Mag Sepharose™, 2×1 ml 10% medium slurry
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   Sera-Mag SpeedBeads and Sera-Mag Streptavidin-Coated Magnetic Particles exhibit high affinity for biotinylated target molecules.
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   His Mag Sepharose™ Ni (2×1 ml) per 10 purificazioni
Fornitore:  BioVision
Descrizione:   Sepharose beads conjugated to streptavidin for binding to free biotin or biotin based products.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 25
  1  2  3  4  Prossimo