Stampa…
VWR®, Supporto per scatole di guanti
Fornitore: VWR
VWR®
611-3119EA 188 EUR
611-3119
VWR®, Supporto per scatole di guanti
Dispenser per guanti
Questi supporti per scatole di guanti modulari sono realizzati in resina resistente e antiurto, resistente alle soluzioni detergenti corrosive. Ideali per l'uso in camere bianche, ospedali o aree di lavoro microbiologiche.
  • Montaggio a parete
  • Il design modulare consente l'impilamento orizzontale per il fissaggio di più scatole
  • Misura universale per adattarsi alla maggior parte delle principali marche di scatole di guanti
Suitable for use in labs, cleanrooms, hospitals and microbiological working areas.
Informazioni per l'ordine: viti di fissaggio incluse.