Stampa…
Videocamera digitale, VisiCam® MET 5000
630-2669EA 2470 EUR
VWRI630-2669
Videocamera digitale, VisiCam® MET 5000
Videocamera scientifica CMOS per velocità dei frame elevata e trasmissione stabile delle immagini.
  • Compact and dust-proof
  • Low noise and excellent colour reproduction
  • Observation methods: Brightfield and Darkfield
Adatta per ispezione di semiconduttori, scienza dei materiali, analisi dei difetti, campo scuro, istologia, patologia e imaging live di cellule.
Standard C-mount attachment allows the camera to be attached to trinocular microscopes (provided the right C-mount adapter is used) or to binocular/monocular microscopes (with the optional eyepiece adapter 630-1121).
Informazioni per l'ordine: Con cavo USB e software per imaging - Funzioni aggiuntive disponibili per l'analisi delle dimensione dei granuli, analisi su ghisa, di valutazione dell'inclusione non metallica, analisi del livello di ruggine, analisi di fase.