Stampa…
Videocamera a fluorescenza, VisiCam®
630-2668EA 5860 EUR
VWRI630-2668
Videocamera a fluorescenza, VisiCam®
Grazie alla memoria buffer incorporata, offre frequenza dei fotogrammi elevata e trasmissione stabile delle immagini.
  • Strumenti di misurazione, tempo trascorso, registrazione video, stitching di immagini, multi-focus con profondità di messa a fuoco estesa
  • Divisione/unione in fluorescenza, elenco colorazioni predefinito, AOI, annotazione, indicatore di scala, esportazione dei dati in Excel (CSV)
  • Compatibilità Twain e Directshow
Gamma dinamica e disturbi ridotti per applicazioni con fluorescenza e luminosità ridotta.
Informazioni per l'ordine: Dotazione completa di cavo USB, software per PC e driver. Attacco C-mount (non incluso).
Informazioni per l'ordine: Supplied with a calibration slide and ruler.