Stampa…
VWR®, Ultracongelatori orizzontali, −86 °C
Fornitore: VWR
VWR®
471-1138EA 10780 EUR
471-1138
VWR®, Ultracongelatori orizzontali, −86 °C
Congelatori Ultra freezer
Congelatori orizzontali ideati per protezione dei campioni e semplicità d'uso.
  • Comodo sistema di monitoraggio e controllo con centro di informazioni
  • Sottocoperchi interni in polistirene per ridurre la dispersione dell'aria fredda e migliorare il recupero della temperatura dopo l'apertura della porta
  • Isolamento: PU espanso soffiato HFC ad alta densità (127 mm)
  • Ruote bloccabili da 2" per spostamenti agevoli
  • Tipo di refrigerante: R 404-A
  • Interfaccia RS485
  • Possibilità di collegare un registratore grafico (opzionale) per temperatura (7 giorni) e un registratore dati (opzionale)
Range di temperatura: −50 a −86 °C.
Certificazioni: Certificazioni normative: UL, cUL.