Stampa…
Ultracongelatori verticali, −40 °C
Fornitore: VWR
VWR®
VWRU10160-750 VWRU10160-748
Ultracongelatori verticali, −40 °C
Congelatori Ultra freezer
Congelatori verticali ideati per protezione dei campioni e semplicità d'uso.
  • Struttura dell'armadio in acciaio spesso laminato a freddo, con verniciatura a polvere, resistente a scheggiatura e ruggine
  • Quattro sportelli interni per ridurre la dispersione dell'aria fredda e migliorare i tempi di recupero della temperatura dopo l'apertura dello sportello
  • Isolamento: PU espanso soffiato HFC ad alta densità (127 mm)
  • Scaffalatura in acciaio inox resistente (regolabile in incrementi di 25 mm, capacità max.: 45,4 kg)
  • Guarnizioni per ottimizzare la temperatura dell'armadio e l'imitare l'accumulo di brina
  • Funzionamento a una sola mano con maniglia della porta ergonomica, compatibile con lucchetti e chiusura a chiave integrata
  • Ruote bloccabili da 2" per spostamenti agevoli
  • Display luminoso e di facile lettura per osservare la temperatura effettiva e (opzionalmente) della sonda del campione
  • Tipo di refrigerante: R 404-A
  • Controller delle informazioni per controllo e monitoraggio semplificati
  • Interfaccia RS485
  • Possibilità di collegare un registratore grafico (opzionale) per temperatura (7 giorni) e un registratore dati (opzionale)
Range di temperatura: −10...−40 °C
Certificazioni: Certificazioni normative: UL, cUL e CE