Sodium sulfanilate dihydrate, for synthesis for synthesis
Fornitore: Merck Millipore
Formula: C₆H₁₀NNaO₅S
Peso molecolare: 231,198 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 6106-22-5
EINECS: 208-208-5
Solubility 170 g/l (20 °C)
Molar Mass 231.2 g/mol
Chemical formula 4-(NH2)C6H4SO3Na*2H2O
Molecular weight 231,2 g/mol
Synonyms Sulfanilic acid sodium salt
Solubility 170 g/l (20 °C)
Identity (IR) passes test
Storage temperature +15...+25 °C
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Plastic bottle 250 g 8.22145.0250
Codice articolo fornitore: 8.22145.0250
Codice articolo locale: MERC8.22145.0250
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI