Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Seed testing papers

Fornitore: Sartorius
These papers made from refined pulp are used for BP ("Between Paper") method in which one wetted paper sheet is laid on top of a second, the seeds are placed on the double sheet which is then rolled up.

  • Sheets, white



 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Grado Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
Sheets, white 1750 220×400 mm 500 SARTFT210607-22040
Codice articolo fornitore: FT210607-22040
Codice articolo locale: SARTFT210607-22040

Specifiche

Peso 90 g/m²
Spessore 0,2 mm
Innalzamento capillare 85 mm/10 min
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità