Nerolidol for synthesis
Fornitore: Merck Millipore
Formula: C₁₅H₂₆O
Peso molecolare: 222,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008911
CAS Number: 7212-44-4
EINECS: 230-597-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Solubility 0.014 g/l (20 °C)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 222.37 g/mol
Boiling Point 263 - 266 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure < - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.4893 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 4.5 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 230 °C
Melting point -75 °C
Vapour pressure < -1 hPa (20 °C)
Refractive index 1,4893 (20 °C, 589 nm)
Solubility 0,014 g/l (20 °C)
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Glass bottle 100 ml 8.18553.0100
Codice articolo fornitore: 8.18553.0100
Codice articolo locale: MERC8.18553.0100
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI