Stampa…
Cappe chimiche a filtrazione senza raccordo, Captair® Smart 391
Fornitore: Erlab
captair®
132-1175EA 6540 EUR
132-1175 132-1153 132-1194 132-1195 132-1178 135-2205 132-1176 132-1154 132-1177 132-1192 132-1170 132-1193 132-1169 132-1185 135-2199 135-2198 132-1186 132-1183 132-1161 132-1162 132-1184 132-1167 132-1168 132-1187 132-1160 132-1159
Cappe chimiche a filtrazione senza raccordo, Captair® Smart 391
Cappe e involucri Cappe per fumi, senza canalizzazione
Le nuove cappe chimiche a filtrazione senza raccordo Captair® Smart sono progettate con un metodo di comunicazione semplice e innovativo: la tecnologia Smart, che indica, tramite LED, lo stato della cappa. Un semplice schema luminoso indica se il flusso d'aria è compromesso, se la ventola è guasta o se un filtro è fessurato.
  • L’esclusivo sistema Flex Filtration di Erlab può far fronte alla maggior parte delle applicazioni di laboratorio
  • Sono stati aggiunti nuovi sensori per il rilevamento di solventi, acidi o formaldeide
  • Basso consumo
  • Il nuovo anemometro elettronico consente di monitorare la velocità frontale
  • Il pannello inclinato di 6° offre un'ottima visibilità e uno spazio di lavoro ergonomico
  • Grandi aperture per un facile accesso
Il sistema di filtrazione configurabile sopra l’involucro può essere adattato per filtrare gas, solventi, polveri e particolato mantenendo l'utente e il laboratorio protetti grazie al ricircolo dell'aria sicuro ed efficiente all'interno del locale e al rilascio nell'ambiente di aria depurata priva di odori o vapori tossici pericolosi.
È possibile scaricare l’app eGuard che consente all’utente di controllare a distanza la cappa, modificare le impostazioni e inviare immediatamente avvisi di sicurezza a dispositivi mobili, tablet o PC.
La struttura è realizzata in acciaio elettro-galvanizzato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido, i lati e pannelli anteriori sono in acrilico resistente agli agenti chimici.
Tipi di filtri al carbone
AS: per vapori organici
BE: polivalente, per vapori organici e acidi
F: per vapori di formaldeide
K: per vapori di ammoniaca
HP: filtro HEPA H14 per polveri
Certificazioni: A norma AFNOR NFX 15 211/ANSI, BS 7989, DIN 12 927 - EN 1822 (filtri HEPA H14 e ULPA U 17 - contrassegno CE).