Stampa…
Campionatore d'aria, Coriolis® µ
Fornitore: Bertin
Coriolis®
710-1973EA 11360 EUR
710-1973
Campionatore d'aria, Coriolis® µ
Campionatori Campionatori d'aria
Coriolis μ è un campionatore d’aria biologico portatile per il monitoraggio della biocontaminazione interna ed esterna. L'apparecchio concentra le particelle in sospensione in un campione liquido che può essere analizzato successivamente con tecniche microbiologiche.
  • Concentra le particelle in sospensione in un campione di liquido
  • Compatibile con i metodi standard di coltura e biologia molecolare (qPCR incluso)
  • Facile decontaminazione (perossido di idrogeno)
  • Autonomia di 1 ora a batteria
  • Sistema di raccolta opzionale più lungo fino a 6 ore
I tipi di campione includono tossine, virus, batteri, muffe, pollini e spore.
Adatto per la ricerca ambientale e del grado d’inquinamento, industrie farmaceutiche, alimentari e veterinarie, ambienti biomedici e sanitari.
Informazioni per l' accessorio: I coni di plastica sono utilizzati con un tappo a vite per facilitare il trasporto e la conservazione dei campioni. Coni e cappe sterili e non sterili sono disponibili con liquido di raccolta sterile in dosi da 15 ml (dosi pronte per l'uso) o in flaconi da 450 ml.
Informazioni per l'ordine: Sono inclusi: presa d'aria, canna, quattro coni e cappe, batteria e caricabatterie, alimentazione elettrica, manuale utente e contenitore di spedizione.