Stampa…
Hai cercato: Applicatori per film
21  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (391-0241)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI391-0241
Descrizione: Applicatore di pellicola sigillante, VWR®, Palette per sigillatura a pellicola, non sterili
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (732-3335)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI732-3335
Descrizione: Compact and portable, the cap mat applicator is very easy to use, requiring only one operation of the system to produce an accurate and tight seal on ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (391-1278)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI391-1278
Descrizione: Rullo in morbida gomma, raccomandato per garantire un'applicazione uniforme di pellicole adesive alle micropiastre.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: Multi-functional film applicator with 4 application sides for applying paint films of 4 different predefined thicknesses. The applicators are availabl...
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: Prismatic film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses. The prism applicators are ava...
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: Stainless steel spiral applicators with a film width of 320 mm are round bars tightly wound with stainless steel wire. The diameter of the wire, in wo...
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: Bird-type film applicators feature one flat edge and one application side for applying a pre-defined coating thickness. Bird-type applicator single ga...
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: Spiral type applicator with a film width of 250 mm and available in ranges from 4 to 200 μm. Ideal for application of film onto thin materials, such a...
Codice catalogo: (SIMEVF1550)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: VF1550
Codice articolo locale: SIMEVF1550
Descrizione: Multi-functional film applicator (Octoplex) with 8 pre-defined thickness sides for applying paint films of 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 µm. Fil...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: Adjustable Micrometer Film Applicator. The applicator blade can be adjusted in 10 μm increments by means of 2 μm heads, over a gap size from 0 to 8 mm...
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: Cylindrical film applicator with four application sides for applying paint films of four different predefined thicknesses in film width 60 or 80 mm. S...
Codice catalogo: (732-1380)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: PCR-SP-ROLLER
Codice articolo locale: AXYGPCR-SP-ROLLER
Descrizione: Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: Temperature gradient plate for determining minimum film forming temperature (MFFT) test. The instrument can be used to define the white point/glass tr...
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: The Automatic Film Applicator Standard provides a reliable basis to apply coating films to test charts, panels or foils in a uniform and reproducible ...
Codice catalogo: (SIMEVF1590)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: VF1590
Codice articolo locale: SIMEVF1590
Descrizione: Ideal for applying paint with use of a automatic film applicator or drying time recorder.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (732-0907)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: IT-EP-R
Codice articolo locale: AXYGIT-EP-R
Descrizione: Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom