Stampa…
VWR®, Kit di vial certificate per HPLC e GC
Fornitore: VWR
VWR®
548-1488EA 657 EUR
548-1488
VWR®, Kit di vial certificate per HPLC e GC
Vial
L'utilizzo di kit di vial certificate per HPLC e GC è un modo importante per ridurre le fonti di errore e per garantire la riproducibilità dei processi.
  • Ciascun lotto di kit certificati per HPLC e GC viene testato in base a 15 parametri critici. Viene eseguito un test HPLC/UV e GC/MS di vial e tappi combinati per rilevare bianco e contaminazioni
  • Certificato del test specifico al lotto con cromatogrammi HPLC e GC disponibile su richiesta
Confezione: i kit certificati per HPLC e GC vengono forniti completamente avvolti in pellicola termoretraibile come garanzia di origine, purezza e sicurezza durante il trasporto.