Stampa…
VWR® EZ-Vision® Bluelight DNA Dye 10000X
Fornitore: Avantor
VWR® EZ-Vision®
1B1680-0.5MLEA 302 EUR
1B1680-0.5ML 1B1680-0.1ML
VWR® EZ-Vision® Bluelight DNA Dye 10000X
Coloranti Coloranti per Elettroforesi
Colorante fluorescente EZ Vision® BlueLight sensibile, non mutageno e sicuro per l'ambiente, compatibile con la documentazione del gel mediante eccitazione a luce blu.
  • Disponibile come soluzione concentrata 10.000X
  • Colorazione su gel e post-colata
  • Elevata sensibilità a DNA ridotto, fino a 1 – 3 ng
  • Non intacca l'integrità del DNA, per applicazioni downstream
Compatible either with a UV transilluminator, or a gel reader, equipped with blue light excitation such as a blue LED gel imaging system or a Dark Reader®.
EZ-Vision® Bluelight DNA dye, 10,000X, is a concentrated solution that can be diluted 10,000 times for use in either precast or post gel staining. One vial (0.5 mL) of 10,000X solution can be used to prepare at least 100 precast or post-stain 100 mini-gels.