Stampa…
VWR®, Rubinetto per bottiglioni
Fornitore: VWR
VWR®
216-1745EA 21.7 EUR
216-1745
VWR®, Rubinetto per bottiglioni
Rubinetti
PP, bianco/viola
La confezione comprende un rubinetto, un adattatore per il collegamento di tubi e un tappo per stoccaggi prolungati. Il rubinetto è progettato per essere serrato a mano e non richiede quindi l'ausilio di utensili per il montaggio. Autoclavabile.
Resina a norma US FDA 21 CFR, USP Classe VI