Stampa…
Cronometro digitale, Traceable®
VWRU62374-000
Cronometro digitale, Traceable®
Involucro antiurto in plastica ABS.
  • Capacità temporale: 9 ore, 59 minuti, 59 secondi e 99 centesimi
  • Funzioni: temporizzazione ad azione unica, timein/timeout, cumulativa divisa, a intervalli divisa, continua
  • Doppio display per la visualizzazione cumulativa e a intervalli divisa
  • Timer di ripetizione per una funzione di ripetizione dell'allarme di conto alla rovescia
  • Alla fine del conto alla rovescia, il timer emette un allarme e ripete il conto alla rovescia dal tempo programmato
  • Otto memorie richiamabili
  • Funzione orologio
Certificazioni: Conformità a ISO/IEC 17025; accredito A2LA indicante la tracciabilità a standard NIST.
Informazioni per l'ordine: con cinghia, batteria e certificato Traceable®.