Stampa…
VWR® Cronometro digitale
Fornitore: VWR
VWR®
609-0214EA 73 EUR
609-0214
VWR® Cronometro digitale
Timer Cronometri digitali
Cronometro al quarzo con doppio display.
  • Capacità temporale: 9 ore, 59 minuti, 59 secondi e 99 centesimi
  • Funzioni: temporizzazione ad azione unica, timeout, cumulativa divisa, a intervalli divisa, continua
  • Doppio display per la visualizzazione cumulativa e a intervalli divisa
  • Timer di ripetizione per una funzione di ripetizione dell'allarme di conto alla rovescia
  • Otto memorie richiamabili, oltre a tempi di ciclo massimi e minimi
  • Involucro in plastica ABS robusto e impermeabile
  • Ideale per analisi enzimatiche, misure della viscosità e tutte le misurazioni temporizzate in laboratorio
Certificazioni: Conformità a ISO/IEC 17025; accredito A2LA indicante la tracciabilità a standard NIST.
Informazioni per l'ordine: con cinghia, batteria e certificato.