Stampa…
Occhiali, uvex u-sonic
Fornitore: Uvex
uvex ultrasonic uvex u-sonic
111-2275EA 26 EUR
111-2275 111-1706 111-1912 111-1705
Occhiali, uvex u-sonic
Occhiali a maschera
Occhiali piccoli e leggeri, utilizzabili con una montatura ad applicazione magnetica e con l’adattatore RX per occhiali da vista.
  • Con componenti duri e morbidi che si adattano al volto dell'utilizzatore creando una tenuta morbida ed efficace attorno agli occhi
  • La fascia per la testa di alta qualità, completamente regolabile, garantisce un'aderenza senza pressione
  • Il formato compatto e i materiali morbidi assicurano la compatibilità con respiratori e altri elementi DPI
  • L'innovativo sistema di ventilazione garantisce un ambiente interno piacevole e confortevole
  • Possibilità di sostituzione della lente
Can be used with add-on lenses. The integrated magnet technology makes it easy to swap out the add-on lens.
Peso: 69 g
Certificazioni: EN 166, EN 170, EN 172