Stampa…
Analizzatore Kjeldahl automatico, UDK 169
Fornitore: VELP Scientifica
709-0139EA 0 EUR
709-0139 709-0140 709-0141
Analizzatore Kjeldahl automatico, UDK 169
Sistemi di distillazione Sistemi di distillazione Kjeldahl
Il sistema di distillazione e titolazione UDK 169 è progettato per eseguire la determinazione dell’azoto e delle proteine in base al metodo Kjeldahl (TKN) nell’industria alimentare e foraggera e in varie altre applicazioni nell’ambito del controllo ambientale (fenoli, azoto in acqua, fango, terreno e lubrificante) oltre che nelle industrie chimiche
e farmaceutiche dopo la digestione accurata del campione.
  • Aggiunta programmabile di acido borico, acqua, idrossido di sodio
  • Non è necessario impostare il tempo di distillazione durante la titolazione
  • Incorpora un titolatore colorimetrico raccomandato AOAC
  • Livello di uscita per generazione di vapore selezionabile dal 10% al 100%
  • Rimozione automatica dei residui da titolatore e provetta per campioni
  • Libreria di 55 programmi (31 predefiniti, 24 personalizzabili)
Progettato con un involucro in tecnopolimero ad alta resistenza come protezione anticorrosione, il sistema è costruito intorno al robusto generatore di vapore “a pressione zero”, con condensatore al titanio e testa antispruzzo in tecnopolimero che assicurano il massimo in termini di analisi di azoto per una determinazione accurata. Pompe e buretta ad alta precisione garantiscono un dosaggio costante e accurato dei reagenti.
Il sistema di distillazione e titolazione UDK offre report istantanei, potente gestione dei dati con archivio incorporato per la memorizzazione, ingresso dati bilancia, uscita su PC, chiavetta USB, stampante in formato comune, via Ethernet e USB.
UDK 169 con AutoKjel
Funzionamento automatizzato e sicuro con produttività aumentata al massimo
Processo continuo per 24 campioni da 250 ml o 21 campioni da 400 ml
Tubi di caricamento e scarico con sensore
Funzionamento non presidiato