Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columns, 10 µm
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
These ultra inert Avantor® ACE® Phenyl columns provide great reproducibility and column lifetime. These stainless steel columns are available in a wide range of particle sizes and dimensions from capillary to preparative.
- Ultra high purity, base deactivated silica with exceptional reproducibility
- Offers strong π-π interactions
- Ideal for analytes with π-bonding, electron withdrawing or delocalised groups
- Wide range of particle sizes available (2 µm, 3 µm, 5 µm and 10 µm) and complementary phases
- Method validation kits contain three different batches of the same phase - available on request
These columns are designed for a wide range of chromatographic applications, to provide great performance with acidic, basic and neutral molecules.
Specifications
- Catalog No:
- ACE-135-0103GD
- ACE-135-2546
- ACE-135-0510
- ACE-135-3004
- ACE-135-3039
- ACE-135-2510
- ACE-135-1010
- ACE-135-1510
- ACE-135-0520
- ACE-135-0530
- ACE-135-1020
- ACE-135-1030
- ACE-135-1220
- ACE-135-1520
- ACE-135-1530
- ACE-135-2520
- ACE-135-2530
- ACE-135-7520
- ACE-135-7530
- ACE-135-3020
- ACE-135-3030
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Carico di carbonio:
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- 9,5%
- Con endcapping:
- Sì
- Yes
- Sì
- Sì
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Pressione max.:
- 400 bar
- 400 bar
- 400 bar
- Range di pH:
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- 2 - 8
- Area superficiale:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- Codice USP:
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications
Related Information
Guard cartridges, ACE HPLC guard holder may be required
Product Information
- Catalog #DescrizioneFormato della colonnaFaseDimensioni poriDimensioni particelleØ int.LunghezzaAvailabilityPrice
- ACE-135-0103GDFor analytical columns (I-Ø 4,6 mm)PrecartucciaPhenyl100 Å10 µmLog in for availability1 * 5 pezziLocal Article Number: ACETACE-135-0103GDSpecifications:
Produzione a basso impatto More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCarico di carbonioCon endcappingPressione max.Range di pHArea superficialeCodice USPCertificazione ambientaleISO 14001:2015 (530840 UM15)Produzione a basso impatto
Product Information
- Catalog #DescrizioneFormato della colonnaFaseDimensioni poriDimensioni particelleØ int.LunghezzaAvailabilityPrice
- Local Article Number: ACETACE-135-3039Specifications:
Produzione a basso impatto More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCarico di carbonio9,5%Con endcappingSìPressione max.400 barRange di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientaleISO 14001:2015 (530840 UM15)Produzione a basso impatto - Local Article Number: ACETACE-135-3004Specifications:
Produzione a basso impatto More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCarico di carbonio9,5%Con endcappingSìPressione max.400 barRange di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientaleISO 14001:2015 (530840 UM15)Produzione a basso impatto - Local Article Number: ACETACE-135-2546Specifications:
Produzione a basso impatto More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCarico di carbonio9,5%Con endcappingSìPressione max.400 barRange di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientaleISO 14001:2015 (530840 UM15)Produzione a basso impatto - Local Article Number: ACETACE-135-0510Specifications:
Produzione a basso impatto More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientaleISO 14001:2015 (530840 UM15)Produzione a basso impatto - Local Article Number: ACETACE-135-2510Specifications:
Produzione a basso impatto More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientaleISO 14001:2015 (530840 UM15)Produzione a basso impatto - Local Article Number: ACETACE-135-1010Specifications:
Produzione a basso impatto More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientaleISO 14001:2015 (530840 UM15)Produzione a basso impatto - Local Article Number: ACETACE-135-1510Specifications:
Produzione a basso impatto More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientaleISO 14001:2015 (530840 UM15)Produzione a basso impatto - Local Article Number: ACETACE-135-0520Specifications:
More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientale - Local Article Number: ACETACE-135-0530Specifications:
More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientale - Local Article Number: ACETACE-135-1020Specifications:
More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientale - Local Article Number: ACETACE-135-1030Specifications:
More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientale - Local Article Number: ACETACE-135-1220Specifications:
More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientale - Local Article Number: ACETACE-135-1520Specifications:
More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientale - Local Article Number: ACETACE-135-1530Specifications:
More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientale - Local Article Number: ACETACE-135-2520Specifications:
More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientale - Local Article Number: ACETACE-135-2530Specifications:
More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientale - Local Article Number: ACETACE-135-7520Specifications:
More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientale - Local Article Number: ACETACE-135-7530Specifications:
More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientale - Local Article Number: ACETACE-135-3020Specifications:
More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientale - Local Article Number: ACETACE-135-3030Specifications:
More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCarico di carbonio9,5%Con endcappingYesPressione max.Range di pH2 - 8Area superficiale300 m²/gCodice USPL11Certificazione ambientale
Guard holders and accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneConfAvailabilityPrice
- Local Article Number: ACETC0001