Stampa…
VWR® DRY-Line® Prime, Stufe a convezione naturale
Fornitore: VWR
VWR®
466-0449EA 1610 EUR
466-0449 466-0450
VWR® DRY-Line® Prime, Stufe a convezione naturale
Stufe Stufe a convezione naturale e con ventola
Queste stufe a convezione naturale sono caratterizzate da una camera interna in acciaio inox resistente agli acidi e da rivestimento esterno in lamina verniciata a polvere. Tutti i modelli sono dotati di porta di accesso di Ø 30 mm, Real Time Clock (RTC), timer digitale, porta USB e funzione di memorizzazione dei risultati dei test per richiamare eventi o dati di temperatura con una memoria interna in grado di contenere fino a 2046 record di dati. La gamma dispone di funzione di autodiagnosi, allarme di guasto sensore di temperatura, blocco sportello, allarme di sportello aperto e allarmi di temperatura acustici e visivi. Tutti i modelli sono caratterizzati dalle seguenti funzioni di sicurezza: dispositivo di sicurezza indipendente regolabile per sovratemperatura Classe 3.1, che protegge campioni e stufa, e sistema di controllo interruzione di corrente (il programma riprende al ripristino dell'alimentazione). Tutte le stufe e gli incubatori della linea Prime e con la stessa dimensione possono essere impilati senza l'utilizzo di accessori aggiuntivi ( fanno eccezione i modelli da 180 L).
  • Controller a microprocessore con display grafico LCD e tasti touch illuminati
  • Conserva fino a 3 programmi, ogni programma include max 3 rampe regolabili e 3 profili di temperatura
  • Funzione loop fino a 99 volte o senza interruzione
  • Set point di temperatura regolabile da 1 min a 5 giorni o operatività in continuo
  • Controllo manuale delle valvole d’aria 0% (chiuso), 25%, 50%, 75%, 100% (aperto)
Informazioni per l'ordine: forniti con 2 ripiani a griglia in acciaio inox per i modelli Prime 56 e 112 e 3 ripiani per il modello Prime 180. Certificato di analisi del produttore (dati misurati a 105 °C) e software di controllo di base per scaricare i dati da una memoria interna. Manuale di istruzioni multilingue.