I termostati a circolazione da laboratorio CORIO™, potenti e robusti, forniscono temperatura esatta, precisione assoluta e un ampio range di temperature di esercizio. Il modello CORIO™ CD è uno strumento avanzato, sviluppato con tecnologia professionale per applicazioni complesse, e può essere utilizzato per il controllo della temperatura di applicazioni interne ed esterne. L'ugello consente la regolazione continua del flusso della pompa nel sistema. I bagni in acciaio inox isolati sono di lunga durata e sono dotati di un rubinetto di scarico integrato. Questi termostati a circolazione riscaldanti sono ottimizzati per applicazioni esterne di temperatura, combinati con reattori incamiciati, apparecchi di distillazione, applicazioni in impianti mini, fotometri, rifrattometri e possono essere utilizzati inoltre per applicazioni interne di temperatura di campioni e oggetti di dimensioni ridotte.
- Controllo preciso della temperatura
- Display luminoso, bianco e semplice da leggere
- Funzionamento estremamente semplice e silenzioso
- La pompa può passare dalla circolazione interna a quella esterna tramite una leva situata subito sotto il display
- Serpentina di raffreddamento integrata per refrigerazione secondaria
- Interfaccia USB
Portata massima/pressione massima:
CD: 15 L/min, 0,35 bar
Certificazioni: Classe III (FL) secondo DIN 12876-1
Informazioni per l'ordine: forniti con coperchio e 2 portagomma per ciascun formato: Ø ⁸/₁₂ mm. Sono disponibili numerosi accessori opzionali, quali rack, coperchi per bagni, tubazioni, coperture opzionali per bagno con scambiatore di calore incorporato e adattatori.