Stampa…
Fotometri, MD 610
Fornitore: Tintometer
705-0923EA 1520 EUR
705-0923
Fotometri, MD 610
Colorimetri Colorimetri Multiparametrici
Il MD 610 combina la mobilità di un fotometro portatile con le caratteristiche di un moderno fotometro da laboratorio. Questo strumento presenta oltre 120 metodi preprogrammati che coprono i principali metodi di analisi delle acque, tra cui COD, cloro, sostanze nutritive e metalli. L'alto livello di accuratezza dei reagenti Lovibond® e la natura intuitiva dello strumento garantiscono un'analisi rapida e affidabile dei campioni di acqua. In base all'applicazione, l'unità funziona con reagenti in compresse, confezioni predosate in busta, reagenti liquidi o test in provetta (16/13 mm).
  • Trasmissione dati Bluetooth® a smartphone e tablet
  • Gestione avanzata dei dati tramite App AquaLX® gratuita per Android e iOS
  • Risultati di elevata qualità grazie ai filtri interferenziali e ai LED a lunga durata
  • Selezione automatica della lunghezza d'onda
  • 35 metodi definibili dall'utente
  • Alloggiamento impermeabile
  • Interfaccia utente in tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, portoghese (Brasile), polacco e indonesiano
Informazioni per l'ordine: strumento fornito con custodia per il trasporto, 4 batterie AA/LR6, 3 fiale in vetro rotonde da 13 mm, 3 da 16 mm, 1 adattatore ciascuno per fiale da 16 mm e 13 mm, asta di agitazione in plastica, spazzola, cacciavite e manuale di istruzioni.