Heat resistant gloves, Terry Heavy
Fornitore: Honeywell Safety Products
Terry
Knitted cotton gloves with winged thumb and long cotton cuff. Suitable for mechanical and thermal hazards up to 250 °C.
  • Maximum comfort and added sturdiness are ensured
  • 5-finger gloves for a better grip of hot objects as well as added dexterity
  • Cuff helps to protect the forearm from mechanical and thermal hazards
Ideal for handling in glassworks, metallurgy and foundries.
Certificazioni: EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX), Cat. II
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Glove size Colore Lunghezza Conf Codice catalogo VWR Quantità
Taglia unica naturale 360 mm 60 PAIR DALLRQE9607A
Codice articolo fornitore: RQE9607A
Codice articolo locale: DALLRQE9607A
Specifiche
Model Terry Heavy
Ambidestro/mano specifico mano specifico
Disposable/reusable riutilizzabile
Tipo polsino Svasato
Cuff length 15 cm
EN norm EN 388 (2331), EN 407 (X2XXXX)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità