Stampa…
Hai cercato: Sistemi di montoraggio della temperatura e di CO2
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (620-2624)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2624
Descrizione: This device measures and displays air temperature and humidity as well as CO₂ concentration simultaneously.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (620-2452)
Fornitore: EBRO
Codice articolo fornitore: 1348-0001
Codice articolo locale: EBRO1348-0001
Descrizione: For monitoring the CO₂ concentration, the ambient temperature and the relative humidity.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (TEST0563.4408)
Fornitore: TESTO
Codice articolo fornitore: 0563.4408
Codice articolo locale: TEST0563.4408
Descrizione: Instrument for long-term measurement and parallel determination of CO₂ concentration, humidity, air temperature and degree of turbulence in workplaces...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: EBRO
Descrizione: L'EBI 40 è ideale per mappature di temperature elevate. In combinazione con la custodia ad isolamento termico (620-1804), consente un utilizzo a 250 °...
Fornitore: Rmoni Wireless
Descrizione: Sensor4lab is a tailor-made software for the pharmaceutical industry, allowing completely secure data transfers within existing lab systems. The wirel...
Fornitore: Rmoni Wireless
Descrizione: Sensor2web is a wireless monitoring system for permanent registration and surveillance of critical parameters. Typical applications include the temper...
Codice catalogo: (620-2757)
Fornitore: ROTRONIC INSTRUMENTS (UK) LTD
Codice articolo fornitore: CO2-DISPLAY
Codice articolo locale: ROTRCO2-DISPLAY
Descrizione: The wall-mounted or benchtop CO₂ display evaluates the quality of air with a combined measurement of CO₂, humidity and temperature.
UOM: 1 * 1 pezz
Codice catalogo: (RMONS4L.FEE.S)
Fornitore: Rmoni Wireless
Codice articolo fornitore: S4L.FEE.S
Codice articolo locale: RMONS4L.FEE.S
Descrizione: Sensor4lab is a wireless monitoring system for permanent registration and surveillance of critical parameters. This hosted version is the platform of ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Blocked
Fornitore: THERMO BRAND
Descrizione: Ambient measurements or monitoring of laboratory equipment.
Codice catalogo: (TEST0560.0400)
Fornitore: TESTO
Codice articolo fornitore: 0560.0400
Codice articolo locale: TEST0560.0400
Descrizione: The testo 400 is the universal measuring instrument for all IAQ professionals. Measure, analyze and document all IAQ and comfort level parameters usin...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom