Stampa…
Hai cercato: Navicelle di campionamento per analizzatori
13  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: KARTELL
Descrizione: PS, trasparente
Fornitore: Brand
Descrizione: PS, transparent.
Fornitore: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Descrizione: Cups made of PS for auto analyser.
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: Permeability cups are designed to determine the water vapour transmission of paints, varnishes, coatings and related products. Permeability cup is sui...
Fornitore: RATIOLAB
Descrizione: Made of clear PS.
Fornitore: PerkinElmer
Descrizione: Disposable.
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: PS, clear.
Codice catalogo: (720-0812)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 936
Codice articolo locale: KART936
Descrizione: PS coperchio di PE. Tacca a 10 e 20 ml.
UOM: 1 * 200 pezzi
Codice catalogo: (SIMPB720-8)
Fornitore: Simport Scientific
Codice articolo fornitore: B720-8
Codice articolo locale: SIMPB720-8
Descrizione: These analyser cups are made of PS.
UOM: 1 * 10.000 pezzi
Codice catalogo: (DELT200103)
Fornitore: DELTALAB
Codice articolo fornitore: 200103
Codice articolo locale: DELT200103
Descrizione: Single use PS cups suitable for cell counting.
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Fornitore: DELTALAB
Descrizione: Cups made of PS.
Codice catalogo: (SIMPB720-40)
Fornitore: Simport Scientific
Codice articolo fornitore: B720-40
Codice articolo locale: SIMPB720-40
Descrizione: PE, translucent.
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Codice catalogo: (391-3720)
Fornitore: Greiner Bio-One
Codice articolo fornitore: 668102_1250
Codice articolo locale: GREI668102_1250
Descrizione: Cups made of PS.
UOM: 1 * 1.250 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom