Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Endotoxin standard, PyroDetect
Fornitore: BIOTEST AG
PyroDetect
PyroDetect is used to perform an endotoxin standard curve using different concentrations of endotoxin in dilution.
  • One of the two optional standards
  • Standard curve required to quantify the amount of pyrogens
  • Determine the limit of detection (LOD) of the PyroDetect System
To perfom the endotoxin standard curve, the PyroDetect Endotoxin Standard or any other International Reference Standard Endotoxin (RSE) can be used.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Endotoxin standard 1 BTSM1.44161.0001
Codice articolo fornitore: 1.44161.0001
Codice articolo locale: BTSM1.44161.0001
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità