Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Capillary monolithic columns, ProSwift™ C4 RP-5H

Fornitore: Thermo Scientific
ProSwift™
These columns provide fast, high resolution LC-MS separation for protein identification, biomarker discovery and systems biology applications. Based on a cross linked butyl methacrylate co-polymer, the monolithic structure offers a high quality alternative to traditional micro particulate sorbents, providing important advantages to the chromatographic separation.

  • Easy high sensitivity proteomics and biotech applications
  • Low carryover
  • High speed protein separations



Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Formato della colonna Fase Dimensioni pori Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Analytical C4 15000 0,1×250 1 555-6855
Codice articolo fornitore: 164929
Codice articolo locale: HYPE164929
Analytical C4 15000 0,05×250 1 555-6826
Codice articolo fornitore: 164935
Codice articolo locale: HYPE164935
Analytical C4 15000 0,5×250 1 555-6858
Codice articolo fornitore: 164932
Codice articolo locale: HYPE164932
Analytical C4 15000 0,2×250 1 555-6856
Codice articolo fornitore: 164930
Codice articolo locale: HYPE164930
Analytical C4 15000 0,1×500 1 555-6854
Codice articolo fornitore: 164928
Codice articolo locale: HYPE164928
Analytical C4 15000 0,5×100 1 555-6857
Codice articolo fornitore: 164931
Codice articolo locale: HYPE164931

Specifiche

Pressione max. 4950 psi 2000 psi 4950 psi 2000 psi
Limite di temperatura 90 °C
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità